Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fodrad HDPE-serumflaskaförslutning för flaskor med kontinuerliga gängor: Icke steril
Beschreibung
Eliminera behovet av en gummipropp, men bibehåll ändå en täthet† täta med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fodrade HDPE-serumförslutningar för injektionsflaskor med kontinuerliga gängor. Dessa icke-sterila, högdensitetspolyetenförslutningar är avsedda för användning med kontinuerligt gängade PETG-serumflaskor.
Funktioner
- Trelagers samextruderad liner (LDPE-kärna mellan två ytskikt av solid HDPE)
- För användning med icke-sterila Nalgene PETG-serumflaskor
Beställningsinformation:
Serumflaskor förslutningar är bulkförpackade 2 000 per låda.
Spezifikation
Spezifikation
| Stängningsfärg | Svart |
| Beskrivning | Förslutningar av serumflaskor |
| Material (liner) | Treskikts co-extruderad liner (LDPE-kärna mellan två sidor av solid HDPE) |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.1 mm |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 2000 |
| Antal per förpackning | 2000 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Mehr anzeigen |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.