Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fodrad HDPE-serumflaskaförslutning för flaskor med kontinuerliga gängor: Icke steril
BIOPHARMA
Produktkod. 10563955
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10563955 Vitt Paket med 2000
10262333 Svart Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563955 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3121580021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18995.00 SEK
    18668.36 SEK / Paket med 2000
    Save 326.64 SEK
    1% Av
I lager
Eliminera behovet av en gummipropp samtidigt som en läckagesäker försegling bibehålls med dessa fodrade, HDPE-serumförslutningar för användning med PETG-serumflaskor med kontinuerlig gänga.
Eliminera behovet av en gummipropp, men bibehåll ändå en täthet† täta med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fodrade HDPE-serumförslutningar för injektionsflaskor med kontinuerliga gängor. Dessa icke-sterila, högdensitetspolyetenförslutningar är avsedda för användning med kontinuerligt gängade PETG-serumflaskor.
Funktioner
  • Trelagers samextruderad liner (LDPE-kärna mellan två ytskikt av solid HDPE)
  • För användning med icke-sterila Nalgene PETG-serumflaskor
Beställningsinformation:
Serumflaskor förslutningar är bulkförpackade 2 000 per låda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Beskrivning Förslutningar av serumflaskor
Material (liner) Treskikts co-extruderad liner (LDPE-kärna mellan två sidor av solid HDPE)
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 22.1 mm
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Produktlinje Nalgene
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 2000 Cs.
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Icke steril Nalgene PETG serumflaskor
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Höjd (metrisk) 14.2 mm
Produkttyp Serumflaskestängning
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.