Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus rack för 81-ampuller kryogen box
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Kryogen box, 81-ampull
För användning med (utrustning):
För Locator Jr. Plus
För: Locator 4 Plus
Locator Jr.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dra fördel av effektiv lagring med stora volymer Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus rack för 81-ampuller kryogen box.
- Designad för långtidsförvaring
- Har ett indexerat ram- och boxorganisationssystem
- Unik hängställning främjar enkel provhämtning
- Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Längd (engelska) | 5,25 tum. |
| Bredd (engelska) | 5,25 tum. |
| För användning med (utrustning) | För Locator Jr. Plus |
| Håller | Kryogen box, 81-ampull |
| Design | Locator Jr. Plus |
| Typ | Locator™ Plus kryogent rack |