Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus rack för 81-ampuller kryogen box
Produktkod. p-4520565 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Kryogen box, 81-ampull
För användning med (utrustning):
För Locator Jr. Plus
För: Locator 4 Plus
Locator Jr.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10542144
Brand: Thermo Scientific™ HR509X19A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dra fördel av effektiv lagring med stora volymer Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus rack för 81-ampuller kryogen box.
  • Designad för långtidsförvaring
  • Har ett indexerat ram- och boxorganisationssystem
  • Unik hängställning främjar enkel provhämtning
  • Lämplig för både manuella och datoriserade inventeringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (utrustning) Locator Jr.
Håller Kryogen box, 81-ampull
Typ Locator™ Plus kryogent rack