Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetisk PVDF Carboy Omrörare
Produktkod. 10441103
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10441103 Varje Varje
1 options
Produktkod. 10441103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS22270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6390.00 SEK
    5787.76 SEK / Paket med 1
    Save 602.24 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
För användning med: 10 eller 20L Nalgene carboys med 83B stängning
Blanda stora volymer media och buffertlösning vid låg hastighet med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetisk PVDF Carboy Omrörare. Justeras enkelt för att passa antingen en 10 eller 20L Nalgene carboy med stängning i storlek 83B. Levereras med förslutning och två pumphjul. Eliminerar behovet av att hämta magneter från din lösning.
Funktioner
  • För användning med en magnetisk omrörarplatta (ingår ej)
  • Inkluderar förslutning och två pumphjul
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 83B
Beskrivning Omrörarstång D x L: 1/2 x 3 tum.
För användning med (utrustning) 10 eller 20L Nalgene carboys med 83B stängning
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 588 mm
Material PTFE, PVDF, Rostfritt stål
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Blandare
Kvantitet Varje
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.