Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason Jar Ersättningsförslutningar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10444092
Trådstorlek (metrisk):
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10444092
Brand: Thermo Scientific™ 7121540700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Montera dessa ersättningsförslutningar på Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason Jars.
  • För användning med Nalgene 2115 Series Mason Jars och raka burkar med 70 mm yta
Kompatibla produkter:
  • 2115-serien Mason burkar
  • 2116-0125 och -0250 Polykarbonat (PC) burkar
  • 2117-0125 och -0250 Polymetylpenten (PMP ) burkar
  • 2118-0004 och -0008 polypropensampolymer (PPCO) burkar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Ersättningsförslutning
Material Polypropen
nr per ärende 12
Produktlinje Nalgene
Trådstorlek (metrisk) 12 mm
Halsfinish 12 mm
Produkttyp Mason Jar Skruvstängning
För användning med (utrustning) Nalgene Mason Jars (2115-serien)