Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metriska PVC-slangar utan ftalater
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metrisk icke-ftalat klar plast PVC-slang är tillverkad av högkvalitativa hartsmaterial och fungerar som klassiska Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak, vilket gör denna slang idealisk för ett brett spektrum av icke-mediala, allmänna laboratorie-, forsknings- och farmaceutiska tillämpningar.
- Autoklaverbara klara slangar av labbkvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
- Fri från ortoftalatmjukgörare
- Erbjuds i sanna metriska storlekar för att passa din labbinstrumentering och utrustning
- Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
- Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
- Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning
- Durometerhårdheten är Shore A, 60
- Ger inte lukt eller smak
- Kan skriva på med Nalgene Labmarkör
- Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
- Autoklaverbar/Transparent
Uppfyllande
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
Storlek 8703-0406 är inte tryckt.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65 |
| Beskrivning | Metriska PVC-slangar utan ftalater |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,20 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 5,0 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,31 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8,0 mm |
| Total längd (engelska) | 82 ft. |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Visa mer |