Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metriska PVC-slangar utan ftalater
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16595150
Diameter (metrisk) Inre:
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16595150
Brand: Thermo Scientific™ 87031520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa en tät passform med metriska beslag. Autoklaverbara klara slangar av laboratoriekvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser, fria från orto-ftalatmjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS, CA Prop 65
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metrisk icke-ftalat klar plast PVC-slang är tillverkad av högkvalitativa hartsmaterial och fungerar som klassiska Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak, vilket gör denna slang idealisk för ett brett spektrum av icke-mediala, allmänna laboratorie-, forsknings- och farmaceutiska tillämpningar.
  • Autoklaverbara klara slangar av labbkvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
  • Fri från ortoftalatmjukgörare
  • Erbjuds i sanna metriska storlekar för att passa din labbinstrumentering och utrustning
  • Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
  • Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
  • Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning
  • Durometerhårdheten är Shore A, 60
  • Ger inte lukt eller smak
  • Kan skriva på med Nalgene Labmarkör
  • Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
  • Autoklaverbar/Transparent
Uppfyllande
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
Storlek 8703-0406 är inte tryckt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65
Beskrivning Metriska PVC-slangar utan ftalater
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,59 tum
Diameter (metrisk) Inre 15.0 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 0,79 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 20.0 mm
Total längd (engelska) 33 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (engelska) 0,10 tum.
Tjocklek (metrisk) 2.5 mm
Förpackningsmängd 1 stycke slang 10m lång
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklav, gas, kemisk
Färg Klart
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 179 KPa vid 23 °C (73 °F), 89 KPa vid 51 °C (125 °F)
Vakuumnivå Mycket låg
Max. Driftstemperatur (engelska) 160 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Flexibel slang