Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikrocentrifugrörsrack: ResMer™ Tillverkningsteknik
Produktkod. 10199870
Change view
Håller:
Mikrorör (1,5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10199870 Mikrorör (1,5 ml) Varje
1 options
Produktkod. 10199870 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59730015
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Spara labbutrymme med dessa kemikalieresistenta rörställningar. Staplingsbara ställ har formgjutna bokstäver och siffror för enkel identifiering.
Spara labbutrymme med staplingsbara Thermo Scientific™ Nalgene™ mikrocentrifugrörsrack. Dessa kemikalieresistenta rack har formgjutna bokstäver och siffror för enkel identifiering. Thermo Scientific™ ResMer™ Tillverkningsteknologin behåller sin färg och prestanda i tuffa laboratoriemiljöer. Racks är användbara i ett brett temperaturområde upp till 121 °C och uppvisar god kemisk beständighet.
  • Användbar i ett brett temperaturområde och har god kemisk resistens
  • Stapla antingen full eller tom för att spara bänkutrymme
  • Autoklaveringsbar
  • Varje hål har inbäddade bokstäver och siffror för enkel providentifiering
Vänligen återvinn de korrugerade kartonger och LDPE påsar där dina Nalgene produkter är förpackade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rack Microtube med 1,5 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Mikrorör (1,5 ml)
Material RESMER
Positioner 24
Staplingsbar Ja
nr per ärende 8
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 5,75 x 3,5 x 2 tum (14,3 x 9,0 x 5,2 cm)
Längd (metrisk) 14.3 cm
Längd (engelska) 5,75 tum.
Bredd (engelska) 3,5 tum
Höjd (engelska) 2 tum
Produkttyp Mikrocentrifugrörstativ
Höjd (metrisk) 5.2 cm
Array 4 x 6
Bredd (metrisk) 9.0 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.