Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsboxar för mikrocentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10149950
Change view
Array:
8 x 8
9 x 9
För användning med (utrustning):
0,2 ml rör
0,5 ml rör
1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array För användning med (utrustning) unitSize
10149950 8 x 8 1,5 ml rör Paket med 4
10132541 8 x 8 0,2 ml rör Paket med 4
10189900 9 x 9 0,5 ml rör Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10149950 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50555015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert med dessa förvaringslådor för mikrocentrifugrör.
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsboxar för mikrocentrifugrör. Insats av polyuretanskum med hög temperatur håller säkert 64 eller 81 mikrocentrifugrör i storleken 0,2, 0,5 eller 1,5 ml.
  • Botten tillverkad av vit polykarbonat
  • Genomskinligt polykarbonatlock har tryckt rutnät för inventeringsändamål
  • Butik från -211° till +250 °F (-135° till +121 °C)
  • Locket accepterar markör för kartong- och röridentifiering och är nyckeln för att orientera fram och bak på kartongen
  • Lx Wx H: 5,25x 5,25x 2 tum. (13x 13x 5 cm)
Anmärkning:
Ej för användning i flytande fas av flytande kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Håller Mikrorör (1,5 ml)
Material Polyuretanskum, Polykarbonat
Positioner 64
Form Fyrkantig
För användning med (utrustning) 1,5 ml rör
nr per ärende 24
Antal per förpackning 4
Produkttyp Förvaringsbox för mikrocentrifugrör
Array 8 x 8