Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsboxar för mikrocentrifugrör
Produktkod. 10189900
Change view
Array:
8 x 8
9 x 9
För användning med (utrustning):
0,2 ml rör
0,5 ml rör
1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10189900 9 x 9 0,5 ml rör Paket med 4
10132541 8 x 8 0,2 ml rör Paket med 4
10149950 8 x 8 1,5 ml rör Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10189900 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50555005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    966.55 SEK / Paket med 4
    Save 118.45 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert med dessa förvaringslådor för mikrocentrifugrör.
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsboxar för mikrocentrifugrör. Insats av polyuretanskum med hög temperatur håller säkert 64 eller 81 mikrocentrifugrör i storleken 0,2, 0,5 eller 1,5 ml.
  • Botten tillverkad av vit polykarbonat
  • Genomskinligt polykarbonatlock har tryckt rutnät för inventeringsändamål
  • Butik från -211° till +250 °F (-135° till +121 °C)
  • Locket accepterar markör för kartong- och röridentifiering och är nyckeln för att orientera fram och bak på kartongen
  • Lx Wx H: 5,25x 5,25x 2 tum. (13x 13x 5 cm)
Anmärkning:
Ej för användning i flytande fas av flytande kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Färg Vitt
Håller Mikrorör (0,5 ml)
Material Polyuretanskum, Polykarbonat
Positioner 81
Form Fyrkantig
För användning med (utrustning) 0,5 ml rör
nr per ärende 24
Antal per förpackning 4
Produkttyp Förvaringsbox för mikrocentrifugrör
Array 9 x 9
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.