Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsboxar för mikrocentrifugrör
Array:
8 x 8
9 x 9
För användning med (utrustning):
0,2 ml rör
0,5 ml rör
1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsboxar för mikrocentrifugrör. Insats av polyuretanskum med hög temperatur håller säkert 64 eller 81 mikrocentrifugrör i storleken 0,2, 0,5 eller 1,5 ml.
- Botten tillverkad av vit polykarbonat
- Genomskinligt polykarbonatlock har tryckt rutnät för inventeringsändamål
- Butik från -211° till +250 °F (-135° till +121 °C)
- Locket accepterar markör för kartong- och röridentifiering och är nyckeln för att orientera fram och bak på kartongen
- Lx Wx H: 5,25x 5,25x 2 tum. (13x 13x 5 cm)
Anmärkning:
Ej för användning i flytande fas av flytande kväve.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsbox för mikrocentrifugrör |
| Array | 8 x 8 |
| Färg | Vitt |
| Håller | Mikrorör (0,2 ml) |
| Material | Polyuretanskum, Polykarbonat |
| Positioner | 64 |
| Form | Fyrkantig |
| För användning med (utrustning) | 0,2 ml rör |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 4 |