Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flerflaskställ
Produktkod. 10122641
Change view
Håller:
Flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10122641 Flaskor Varje
1 options
Produktkod. 10122641 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS59960871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    851.94 SEK / Paket med 1
    Save 105.06 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Håll upp till åtta 500 ml runda eller fyrkantiga flaskor säkert med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flerflaskställ.
Håll upp till åtta 500 ml runda eller fyrkantiga flaskor säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Flerflaskställ. Flaskorna passar tätt mellan det övre gallret och de ingjutna fördjupningarna på den nedre brickan. Den är också användbar som BOD-flaskställ.
  • Hantera teleskop i ett ställ för bekväm förvaring
  • Autoklaveringsbar
  • Mått (med förlängt handtag): 33,0x 19.4x 22,9 cm; höjd med handtaget teleskoperat i ställningen: 16,5 cm
Vänligen återvinn wellpappkartongerna och eventuella LDPE-påsar Nalgene produkterna levereras i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rack Multi-Bottle PC
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Flaskor
Positioner 8
Form Runda; Fyrkantig
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Produkttyp Flaskhållare