Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose polykarbonatburkar med lock
Beskrivning
Utför en mängd olika applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose polykarbonatburkar med lock, som kan användas som vattenbad, akvarier/terrarier eller frystorkningskammare. Dessa PC-burkar kan användas över ett brett temperaturområde (-135° till +135 °C). Platta lock tillåter stapling för att spara utrymme.
Funktioner
- Borra, knacka eller applicera klämmor på burkar för att fästa värme- eller kylutrustning
- Mycket hållbara 1/8 tum tjocka väggar gör dessa burkar användbara som vattenbad, akvarier, terrarier eller frystorkningskammare
- Autoklaveringsbar
Anmärkning:
- Burken DS5300-0507 är lämplig för vakuumapplikationer om den inte autoklaveras
.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,5 gal. |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 2,2 l |
| Temperaturområde | -135 °C till +135 °C |
| Typ | Jar with Cover |
| Material | Polykarbonat |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 191 mm |
| Diameter (engelska) | 5,2 tum |
| Diameter (metrisk) | 133 mm |