Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose polykarbonatburkar med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10288770
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,2 l
4,7 l
8,3 l
Diameter (metrisk):
133 mm
168 mm
222 mm
Höjd (metrisk):
191 mm
235 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
10288770 4,7 l 168 mm 235 mm Varje
10024840 2,2 l 133 mm 191 mm Varje
10132831 8,3 l 222 mm 254 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10288770 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS53009609
Utför en mängd olika applikationer med flerfunktionsburkar av polykarbonat med lock, som kan användas som vattenbad, akvarier/terrarier eller frystorkningskammare.
Utför en mängd olika applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Multipurpose polykarbonatburkar med lock, som kan användas som vattenbad, akvarier/terrarier eller frystorkningskammare. Dessa PC-burkar kan användas över ett brett temperaturområde (-135° till +135 °C). Platta lock tillåter stapling för att spara utrymme.
Funktioner
  • Borra, knacka eller applicera klämmor på burkar för att fästa värme- eller kylutrustning
  • Mycket hållbara 1/8 tum tjocka väggar gör dessa burkar användbara som vattenbad, akvarier, terrarier eller frystorkningskammare
  • Autoklaveringsbar
Anmärkning:
  • Burken DS5300-0507 är lämplig för vakuumapplikationer om den inte autoklaveras
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 4,7 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Temperaturområde -135 °C till +135 °C
Typ Jar with Cover
Material Polykarbonat
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 9,2 tum.
Höjd (metrisk) 235 mm
Diameter (engelska) 6,6 tum.
Diameter (metrisk) 168 mm