Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga HDPE-diagnostikflaskor utan förslutning: Bulkförpackning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10466273
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10466273
Brand: Thermo Scientific™ 3620029125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka små volymer, värdefulla reagenser med naturliga, genomskinliga HDPE-diagnostikflaskor, som är förpackade utan förslutningar.
Förvara och transportera små volymer, värdefulla reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga HDPE-diagnostikflaskor utan förslutning, för användning i testkit och applikationer med små volymer. Dessa högdensitetspolyetenflaskor är förpackade utan förslutningar så att de kan matchas med förslutningar i olika färger (kat. nr. 362150). Med likformiga väggar som är resistenta mot sprickning eller punktering är dessa högdensitetspolyetenflaskor läckagesäkra† när den är monterad med Nalgene förslutningar (beställs separat).
Funktioner
  • Icke steril
  • Naturlig, genomskinlig högdensitetspolyeten
  • Slitstarka, enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot splittring eller punktering
Beställningsinformation:
Flaskorna bulkförpackas utan förslutningar. Packade 2000:- per låda. Beställ färgade förslutningar separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelska) 0,125 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning 3,4 ml, 20-415 halsfinish, bulkpack
Diameter (metrisk) Innerhals 8 mm
Material HDPE
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 13-415 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiska flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 41 mm
Produkttyp Provbehållare
Bredd (engelska) 0,62 tum.
Höjd (engelska) 1,61 tum.
Diameter (metrisk) 16 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.