Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-rör utan ftalater
Produktkod. 16545120
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 1/4 tum.
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
11/16 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Total längd (engelska):
50 fot
100 fot
250 fot
Maximalt tryck:
18 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C)
20 psig vid 73 °F (23 °C), 10 psig vid 125 °F (51 °C)
22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C)
26 psig vid 73 °F (23 °C), 13 psig vid 125 °F (51 °C)
28 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C)
30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C)
32 psig vid 73 °F (23 °C), 16 psig vid 125 °F (51 °C)
36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C)
40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C)
46 psig vid 73 °F (23 °C), 23 psig vid 125 °F (51 °C)
50 psig vid 73 °F (23 °C), 25 psig vid 125 °F (51 °C)
Förpackningsstorlek:
Varje
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Total längd (engelska) Maximalt tryck unitSize
16545120 5/16 tum 9/16 tum. 50 fot 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) -
16585130 1/8 tum 1/4 tum 250 fot 50 psig vid 73 °F (23 °C), 25 psig vid 125 °F (51 °C) Varje
16595130 3/16 tum 5/16 tum 250 fot 36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C) -
16555130 1/4 tum 3/8 tum 100 fot 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) -
16505140 5/16 tum 7/16 tum 250 fot 28 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C) Varje
16565130 3/8 tum 1/2 tum. 100 fot 22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C) -
16575130 3/8 tum 5/8 tum. 100 fot 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) -
16585120 7/16 tum 5/8 tum. 50 fot 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) Varje
16595120 1/2 tum. 5/8 tum. 50 fot 20 psig vid 73 °F (23 °C), 10 psig vid 125 °F (51 °C) -
16505130 1/2 tum. 11/16 tum 50 fot 26 psig vid 73 °F (23 °C), 13 psig vid 125 °F (51 °C) -
16515130 1/2 tum. 3/4 tum 50 fot 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) -
16525130 5/8 tum. 7/8 tum. 50 fot 26 psig vid 73 °F (23 °C), 13 psig vid 125 °F (51 °C) -
16535130 3/4 tum 1 tum 50 fot 22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C) -
16545130 1 tum 1 1/4 tum. 50 fot 18 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C) Varje
16565110 1/8 tum 3/16 tum 50 fot 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) -
16575110 1/8 tum 1/4 tum 50 fot 50 psig vid 73 °F (23 °C), 25 psig vid 125 °F (51 °C) -
16585110 3/16 tum 5/16 tum 50 fot 36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C) -
16595110 1/4 tum 3/8 tum 50 fot 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) -
16505120 1/4 tum 7/16 tum 50 fot 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) Varje
16515120 1/4 tum 1/2 tum. 50 fot 46 psig vid 73 °F (23 °C), 23 psig vid 125 °F (51 °C) Varje
16525120 5/16 tum 7/16 tum 50 fot 28 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C) -
16535120 5/16 tum 1/2 tum. 50 fot 36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C) -
16555120 3/8 tum 1/2 tum. 50 fot 22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C) -
16565120 3/8 tum 9/16 tum. 50 fot 32 psig vid 73 °F (23 °C), 16 psig vid 125 °F (51 °C) Varje
16575120 3/8 tum 5/8 tum. 50 fot 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 16545120 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 87010110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbara klara slangar av laboratoriekvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser, fria från orto-ftalatmjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65-standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat klar plast PVC-slang är tillverkad av högsta kvalitet hartsmaterial och fungerar som klassiskt Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak, vilket gör denna slang idealisk för ett brett spektrum av icke-medicinska, allmänna laboratorie-, forsknings- och farmaceutiska tillämpningar.
  • Autoklaverbara klara slangar av laboratoriekvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
  • Fri från ortoftalatmjukgörare
  • Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
  • Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
  • Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning (förutom vad som anges nedan)
  • Durometerhårdheten är Shore A, 60
  • Ger inte lukt eller smak
  • Kan skriva på med Nalgene Labmarkör
  • Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
  • Autoklaverbar/Transparent
Uppfyllande
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
Storlek 8701-0010 är inte tryckt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65
Beskrivning PVC-rör utan ftalater
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 9/16 tum.
Total längd (engelska) 50 fot
Tjocklek (engelska) 1/8 tum
Förpackningsmängd 1 stycke slang 50 fot lång
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklav, gas, kemisk
Färg Klart
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C)
Vakuumnivå Mycket låg
Max. Driftstemperatur (engelska) 160 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Flexibel slang