Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-rör utan ftalater
Produktkod. 16595110| Product Code. | Diameter (engelska) Inre | Diameter (engelska) Yttre | Total längd (engelska) | Maximalt tryck | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 16595110 | 1/4 tum | 3/8 tum | 50 fot | 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16585130 | 1/8 tum | 1/4 tum | 250 fot | 50 psig vid 73 °F (23 °C), 25 psig vid 125 °F (51 °C) | Varje |
| 16595130 | 3/16 tum | 5/16 tum | 250 fot | 36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16555130 | 1/4 tum | 3/8 tum | 100 fot | 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16505140 | 5/16 tum | 7/16 tum | 250 fot | 28 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C) | Varje |
| 16565130 | 3/8 tum | 1/2 tum. | 100 fot | 22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16575130 | 3/8 tum | 5/8 tum. | 100 fot | 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16585120 | 7/16 tum | 5/8 tum. | 50 fot | 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) | Varje |
| 16595120 | 1/2 tum. | 5/8 tum. | 50 fot | 20 psig vid 73 °F (23 °C), 10 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16505130 | 1/2 tum. | 11/16 tum | 50 fot | 26 psig vid 73 °F (23 °C), 13 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16515130 | 1/2 tum. | 3/4 tum | 50 fot | 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16525130 | 5/8 tum. | 7/8 tum. | 50 fot | 26 psig vid 73 °F (23 °C), 13 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16535130 | 3/4 tum | 1 tum | 50 fot | 22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16545130 | 1 tum | 1 1/4 tum. | 50 fot | 18 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C) | Varje |
| 16565110 | 1/8 tum | 3/16 tum | 50 fot | 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16575110 | 1/8 tum | 1/4 tum | 50 fot | 50 psig vid 73 °F (23 °C), 25 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16585110 | 3/16 tum | 5/16 tum | 50 fot | 36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16505120 | 1/4 tum | 7/16 tum | 50 fot | 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) | Varje |
| 16515120 | 1/4 tum | 1/2 tum. | 50 fot | 46 psig vid 73 °F (23 °C), 23 psig vid 125 °F (51 °C) | Varje |
| 16525120 | 5/16 tum | 7/16 tum | 50 fot | 28 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16535120 | 5/16 tum | 1/2 tum. | 50 fot | 36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16545120 | 5/16 tum | 9/16 tum. | 50 fot | 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16555120 | 3/8 tum | 1/2 tum. | 50 fot | 22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
| 16565120 | 3/8 tum | 9/16 tum. | 50 fot | 32 psig vid 73 °F (23 °C), 16 psig vid 125 °F (51 °C) | Varje |
| 16575120 | 3/8 tum | 5/8 tum. | 50 fot | 40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C) | - |
-
895.00 SEK
696.69 SEK / Paket med 1
Save 198.31 SEK
22% Av
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Description
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat klar plast PVC-slang är tillverkad av högsta kvalitet hartsmaterial och fungerar som klassiskt Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak, vilket gör denna slang idealisk för ett brett spektrum av icke-medicinska, allmänna laboratorie-, forsknings- och farmaceutiska tillämpningar.
- Autoklaverbara klara slangar av laboratoriekvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
- Fri från ortoftalatmjukgörare
- Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
- Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
- Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning (förutom vad som anges nedan)
- Durometerhårdheten är Shore A, 60
- Ger inte lukt eller smak
- Kan skriva på med Nalgene Labmarkör
- Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
- Autoklaverbar/Transparent
Compliance
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
Storlek 8701-0010 är inte tryckt.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65 |
| Beskrivning | PVC-rör utan ftalater |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 3/8 tum |
| Total längd (engelska) | 50 fot |
| Tjocklek (engelska) | 1/16 tum. |
| Förpackningsmängd | 1 stycke slang 50 fot lång |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, gas, kemisk |
| Färg | Klart |
| Hårdhet | 60 (Shore A) |
| Flexibilitet | 4 x OD-böjradie |
| Maximalt tryck | 30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C) |
| Vakuumnivå | Mycket låg |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 160 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 71 °C |
| Produkttyp | Flexibel slang |
| Show More Show Less |