Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-rör utan ftalater
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7164869
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 1/4 tum.
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
11/16 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
Total längd (engelska):
50 fot
100 fot
250 fot
Maximalt tryck:
18 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C)
20 psig vid 73 °F (23 °C), 10 psig vid 125 °F (51 °C)
22 psig vid 73 °F (23 °C), 11 psig vid 125 °F (51 °C)
26 psig vid 73 °F (23 °C), 13 psig vid 125 °F (51 °C)
28 psig vid 73 °F (23 °C), 14 psig vid 125 °F (51 °C)
30 psig vid 73 °F (23 °C), 15 psig vid 125 °F (51 °C)
32 psig vid 73 °F (23 °C), 16 psig vid 125 °F (51 °C)
36 psig vid 73 °F (23 °C), 18 psig vid 125 °F (51 °C)
40 psig vid 73 °F (23 °C), 20 psig vid 125 °F (51 °C)
46 psig vid 73 °F (23 °C), 23 psig vid 125 °F (51 °C)
50 psig vid 73 °F (23 °C), 25 psig vid 125 °F (51 °C)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16585130
Brand: Thermo Scientific™ 87019020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbara klara slangar av laboratoriekvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser, fria från orto-ftalatmjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65-standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat klar plast PVC-slang är tillverkad av högsta kvalitet hartsmaterial och fungerar som klassiskt Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak, vilket gör denna slang idealisk för ett brett spektrum av icke-medicinska, allmänna laboratorie-, forsknings- och farmaceutiska tillämpningar.
  • Autoklaverbara klara slangar av labbkvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
  • Fri från ortoftalatmjukgörare
  • Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
  • Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
  • Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning
  • Durometerhårdheten är Shore A, 60
  • Ger inte lukt eller smak
  • Kan skriva på med Nalgene Labmarkör
  • Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
  • Autoklaverbar/Transparent
Uppfyllande
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
Storlek 8701-0010 är inte tryckt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65
Beskrivning PVC-rör utan ftalater
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Total längd (engelska) 250 fot
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Förpackningsmängd 1 stycke slang 250 fot lång
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklav, gas, kemisk
Färg Klart
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 50 psig vid 73 °F (23 °C), 25 psig vid 125 °F (51 °C)
Vakuumnivå Mycket låg
Max. Driftstemperatur (engelska) 160 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Flexibel slang