Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat PVC-vakuumrör
Produktkod. 16555140
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 1/8 tum.
5/8 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
Total längd (engelska):
10 fot
50 fot
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Total längd (engelska)
16555140 1/4 tum 5/8 tum. 10 fot
16515140 3/16 tum 9/16 tum. 50 fot
16525140 1/4 tum 5/8 tum. 50 fot
16535140 3/8 tum 7/8 tum. 50 fot
16565140 3/8 tum 7/8 tum. 10 fot
16545140 1/2 tum. 1 1/8 tum. 50 fot
16575140 1/2 tum. 1 1/8 tum. 10 fot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16555140 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 87021065
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Tjockväggiga PVC-slangar tål ett fullt vakuum (29,9 tum. (760 mm) Hg) vid rumstemperatur. Tillverkad av högkvalitativa hartser, fria från orto-ftalatmjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65-standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat klar plast PVC vakuumslang är tillverkad av högsta kvalitet hartsmaterial och fungerar som klassiska Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak. Tål fullt vakuum (29,9 tum Hg) vid rumstemperatur.
  • Autoklaverbara klara slangar av labbkvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
  • Fri från ortoftalatmjukgörare
  • Tål ett fullt vakuum på 29,9 i HG vid rumstemperatur
  • Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
  • Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
  • Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning
  • Durometerhårdheten är Shore A, 60
  • Ger inte lukt eller smak
  • Kan skriva vidare med Nalgene Labmarkör
  • Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
  • Autoklaverbar/Transparent
Uppfyllande
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65
Beskrivning Icke-ftalat PVC-vakuumslang
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 5/8 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (engelska) 10 fot
Total längd (metrisk) 3 m
Tjocklek (engelska) 3/16 tum
Tjocklek (metrisk) 4.8 mm
Förpackningsmängd 1 stycke slang 10 fot lång
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklav, gas, kemisk
Färg Klart
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 56 psig vid 73 °F (23 °C), 28 psig vid 125 °F (51 °C)
Vakuumnivå Fullt vakuum vid rumstemperatur
Max. Driftstemperatur (engelska) 160 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Vakuumslang