Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat PVC-vakuumrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16575140
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 1/8 tum.
5/8 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
Total längd (engelska):
10 ft.
50 ft.
Produktkod. 16575140
Brand: Thermo Scientific™ 87021210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjockväggiga PVC-slangar tål ett fullt vakuum (29,9 tum. (760 mm) Hg) vid rumstemperatur. Tillverkad av högkvalitativa hartser, fria från orto-ftalatmjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65-standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat klar plast PVC vakuumslang är tillverkad av högsta kvalitet hartsmaterial och fungerar som klassiska Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak. Tål fullt vakuum (29,9 tum Hg) vid rumstemperatur.
  • Autoklaverbara klara slangar av labbkvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
  • Fri från ortoftalatmjukgörare
  • Tål ett fullt vakuum på 29,9 i HG vid rumstemperatur
  • Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
  • Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
  • Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning
  • Durometerhårdheten är Shore A, 60
  • Ger inte lukt eller smak
  • Kan skriva vidare med Nalgene Labmarkör
  • Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
  • Autoklaverbar/Transparent
Uppfyllande
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65
Beskrivning Icke-ftalat PVC-vakuumslang
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 1 1/8 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Total längd (engelska) 10 ft.
Total längd (metrisk) 3 m
Tjocklek (engelska) 5/16 tum
Tjocklek (metrisk) 7.9 mm
Förpackningsmängd 1 stycke slang 10 fot lång
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklav, gas, kemisk
Färg Klart
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Maximalt tryck 52 psig vid 73 °F (23 °C), 21 psig vid 125 °F (51 °C)
Vakuumnivå Fullt vakuum vid rumstemperatur
Max. Driftstemperatur (engelska) 160 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Vakuumslang