Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat PVC-vakuumrör
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene™ Icke-ftalat klar plast PVC vakuumslang är tillverkad av högsta kvalitet hartsmaterial och fungerar som klassiska Nalgene 180 slang men är fri från ortoftalat DEHP mjukgörare. Uppfyller FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS, och uppfyller Kaliforniens proposition 65. Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av laboratoriekemikalier och ger ingen lukt eller smak. Tål fullt vakuum (29,9 tum Hg) vid rumstemperatur.
- Autoklaverbara klara slangar av labbkvalitet sätter standarden för renhet och kvalitet, gjorda av högkvalitativa hartser och mjukgörare
- Fri från ortoftalatmjukgörare
- Tål ett fullt vakuum på 29,9 i HG vid rumstemperatur
- Motstår härdning och missfärgning från ett brett spektrum av kemikalier - visar dimensionsstabilitet
- Motsvarar Tygon™ E-3603 slangar
- Märkt med ID och regelefterlevnad samt med 12 tums intervall för enkel identifiering och mätning
- Durometerhårdheten är Shore A, 60
- Ger inte lukt eller smak
- Kan skriva vidare med Nalgene Labmarkör
- Glider lätt över glas- och plastbeslag; greppar säkert
- Autoklaverbar/Transparent
Uppfyllande
FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotoxicitet, REACH, Latexfri, RoHS och California Proposition 65
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter FDA CFR21 för livsmedelsförpackningar, USP VI, Cytotox, REACH, Latexfri, RoHS och CA Prop 65 |
| Beskrivning | Icke-ftalat PVC-vakuumslang |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 9/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14 mm |
| Total längd (engelska) | 50 fot |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Visa mer |