Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör med tätningslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10088800
Kapacitet (metrisk):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Autoklavering upprepade gånger kommer att förkorta livslängden på polykarbonatrör. Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt prestanda.
Produktkod. 10088800
Brand: Thermo Scientific™ 31380010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklavering upprepade gånger kommer att förkorta livslängden på polykarbonatrör. Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt prestanda.
Se innehållet enkelt med dessa starka, genomskinliga polykarbonatcentrifugrör, tillgängliga med tätningslock för användning upp till 50 000 xg.
Visa enkelt innehåll med stark, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör, utrustade med tätningslock för läckagesäkra† prestanda upp till 50 000 x g.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • Round bottom to fit high speed rotors
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Come with PP sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
  • Autoclavable; transparent
Ordering Information:
Sealing caps also sold separately for 30 and 50mL sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropylene, red rubber
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Polykarbonat
nr per ärende 50
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Längd (metrisk) 83,8 mm
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruvlock
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 16,1 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 50,000 x g