Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör med tätningslock
Beskrivning
Visa enkelt innehåll med stark, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör, utrustade med tätningslock för läckagesäkra† prestanda upp till 50 000 x g.
Funktioner:
- Tål temperaturer från -135° till +135 °C (-211° till +275 °F)
- Rund botten för att passa höghastighetsrotorer
- Kan användas upp till 50 000 x g i kylda eller icke-kylda centrifuger
- Kom med PP-tätningslock med silikonpackningar för extra läckageskydd vid 10 000 x g spinn >eller vid spinn av farliga material
- Autoklavbar; transparent
Beställningsinformation:
Tätningskapslar såldes också separat för 30 och 50 ml storlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen, röd gummi |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Polykarbonat |
| Kvantitet | 10/Pk., 50/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 114,8 mm |
| Bottenform | Rund |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |