Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör med tätningslock
Kapacitet (metrisk):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Visa enkelt innehåll med stark, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör, utrustade med tätningslock för läckagesäkra† prestanda upp till 50 000 x g.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Round bottom to fit high speed rotors
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Come with PP sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
- Autoclavable; transparent
Ordering Information:
Sealing caps also sold separately for 30 and 50mL sizes.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropylene, red rubber |
| Kapacitet (metrisk) | 16 ml |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 107,2 mm |
| Bottenform | Rund |
| Visa mer |