Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör
Beskrivning
Utför en uppsjö av applikationer tack vare den utmärkta mekaniska styrkan hos Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polykarbonat Centrifugerrör. Dessa genomskinliga rör ger enkel visning av innehållet.
Funktioner:
- Tål temperaturer från -135° till +135 °C (-211° till +275 °F)
- Rund botten för att passa höghastighetsrotorer
- Kan användas upp till 50 000 x g i kylda eller icke-kylda centrifuger
- Levereras med polypropenfoderlösa stängningar—som är lätta att rengöra och ger läckageskydd under normala förhållanden upp till 10 000 x g
- För läckagesäker prestanda >10 000 x g, använd en tätningskapsel eller tätningskapsel (säljs separat)
Beställningsinformation:
Valfria tätningskapslar finns för 30 ml och 50 ml storlekar. Använd Cat. Nej. DS3131-0020 för 30 ml rör och Cat. Nej. DS3131-0024 för 50 ml rör.
Anmärkning:
Kat. Nr 3118-0050 och -0085 är designade för att passa universella rotorer. Den faktiska brättkapaciteten på 3118-0050 och 3138-0050 är 42 ml. Den faktiska brättkapaciteten på 3118-0085 är 81 ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 85 ml |
| Material | Polykarbonat |
| Kvantitet | 10/Pk., 100/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 105,2 mm |
| Bottenform | Rund |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.