Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Längd (metrisk):
88,1 mm
98,6 mm
102 mm
102,1 mm
102,4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diameter (metrisk):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Beskrivning
Förbättra rotorpassning och prestanda med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten, med enhetlig väggtjocklek och diameter. Rör har utmärkt kemikalieresistens.
Features
- Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice—may also be used as test tubes
- Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 16 ml |
| Material | Polypropylene Copolymer |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 98,6 mm |
| Bottenform | Rund |
| Skrivområde | Nej |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur