Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11385524
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Längd (metrisk):
88,1 mm
98,6 mm
102 mm
102,1 mm
102,4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diameter (metrisk):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11385524 38 ml 88,1 mm 25,2 mm Paket med 100
10058730 12 ml 102,1 mm 15,8 mm Paket med 10
10623791 15 ml 112,8 mm 15,8 mm Paket med 10
10383391 16 ml 98,6 mm 17,8 mm Paket med 10
10460033 50 ml 102,4 mm 28,5 mm Paket med 10
10152541 100 ml 163,1 mm 31,5 mm Paket med 10
10767791 50 ml 102 mm 28,4 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt funktion.
Produktkod. 11385524 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31100380
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt funktion.
Förbättra rotorpassningen och prestanda med dessa höghastighets rundbottnade PPCO-centrifugrör, med enhetlig väggtjocklek och diameter.
Förbättra rotorpassning och prestanda med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten, med enhetlig väggtjocklek och diameter. Rör har utmärkt kemikalieresistens.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 38 ml
Material Polypropylene Copolymer
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Längd (metrisk) 88,1 mm
Bottenform Rund
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 25,2 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 50,000 x g