Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526071
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Längd (metrisk):
88,1 mm
98,6 mm
102 mm
102,1 mm
102,4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diameter (metrisk):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt funktion.
Produktkod. 10058730
Brand: Thermo Scientific™ 31100120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rören måste fyllas till minst 80 % kapacitet för korrekt funktion.
Förbättra rotorpassningen och prestanda med dessa höghastighets rundbottnade PPCO-centrifugrör, med enhetlig väggtjocklek och diameter.
Förbättra rotorpassning och prestanda med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets PPCO-centrifugrör med rund botten, med enhetlig väggtjocklek och diameter. Rör har utmärkt kemikalieresistens.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Material Polypropylene Copolymer
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Längd (metrisk) 102,1 mm
Bottenform Rund
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 15,8 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 50,000 x g