Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifugerrör med tätningslock
Beskrivning
Snurra med självförtroende med Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifugerrör med tätningslock. Dessa rör är kemiskt kompatibla med ett bredare utbud av laboreagens än polykarbonatcentrifugrör och kan autoklaveras upprepade gånger för utökad prestanda.
Features
- Greater chemical resistance than polycarbonate
- Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3139-0050 can be used up to 100,605 x g in the T29-8x50 rotor
- Come with polypropylene sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
- Must be filled to 80% of total capacity when centrifuging
- Autoclavable/leakproof†
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3131-0020 (for 30mL tube) and DS3131-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3139-0050 is 42mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropylene, red rubber |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Polypropylene Copolymer |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 113,5 mm |
| Bottenform | Rund |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.