Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifugerrör
Produktkod. 10757221
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
28 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
80,5 mm
93,5 mm
94,0 mm
105,9 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10757221 30 ml 93,5 mm 25,8 mm Paket med 10
10706841 10 ml 80,5 mm 16,1 mm Paket med 10
10613981 28 ml 94,0 mm 25,8 mm Paket med 10
10757411 50 ml 105,9 mm 28,8 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Måste fyllas till 80 % av total kapacitet vid centrifugering
Produktkod. 10757221 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31190030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1217.36 SEK
    1097.40 SEK / Paket med 10
    Save 119.96 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Måste fyllas till 80 % av total kapacitet vid centrifugering
Se innehållet i dessa kontaktklara, höghastighets PPCO-centrifugrör enkelt. Rören har också utmärkt mekanisk styrka.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO-centrifugrör är kemiskt kompatibla med ett större utbud av laboratoriemedel än polykarbonatcentrifugrör och kan autoklaveras upprepade gånger för utökad prestanda.
Features:
  • Greater chemical resistance than polycarbonate
  • Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3119-0050 can be used up to 100,605 x g if equipped with a sealing cap
  • Come with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
  • For leakproof assurance at speeds >10,000 x g use with sealing cap assembly (sold separately)
  • Leakproof† construction ensures more secure storage of samples
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3132-0020 (for 26 and 30mL tube) and DS3132-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3119-0050 is 42mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Polypropylene Copolymer
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Längd (metrisk) 93,5 mm
Bottenform Rund
Förslutningstyp Skruvlock
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 25,8 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 50,000 x g (with sealing cap)
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.