Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon Centrifugerör med skruvlock
Beskrivning
Visa enkelt innehåll med stark, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfone Centrifuge Tubes, med förbättrad motståndskraft mot syror och baser.
Features:
- Round bottoms to fit high speed rotors
- Transparent with straw-colored cast
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- 3115-0030 and 3115-0050 include polypropylene linerless screw closures—easy to clean and provide leakproof† performance under ordinary use for most spins up to 10,000 x g
- For leakproof assurance >10,000 x g use with sealing cap assembly (sold separately)
Ordering Information:
Sealing cap assembly sold separately (Cat. No. DS3131-series). Cat. No. 3115-0050 has a brim capacity of only 42mL but is designed to fit standard rotor.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Material | Polysulfon |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 94,0 mm |
| Bottenform | Rund |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.