Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfone Centrifuge Tubes w/Sealing Caps, 50mL
Beskrivning
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfone Centrifuge Tubes, featuring an enhanced resistance to acids and bases. Equipped with sealing cap for leakproof† performance up to 50,000 x g.
- Round bottoms fit high speed rotors
- Transparent, with straw-colored cast
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper performance.
- Autoclavable/Leakproof† when used with supplied Nalgene closure
Ordering Information:
- Replacement sealing caps available (Cat. No. DS3132-0024)
- Cat. No. 3137-0050 is designed to fit standard rotors (actual brim capacity is 42mL).
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropylene, red rubber |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Polysulfon |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Bottenform | Rund |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.