Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical Bottom Centrifuge Tubes
Produktkod. 10070701
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Längd (metrisk):
120,1 mm
134,1 mm
Diameter (metrisk):
17 mm
28,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10070701 50 ml 134,1 mm 28,7 mm Paket med 10
10098690 15 ml 120,1 mm 17 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10070701 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31050050
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför helcellseparationer med hjälp av dessa PC-centrifugrör med konisk botten, som har enastående mekanisk styrka och klarhet.
Utför helcellseparationer med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical Bottom Centrifuge Tubes, som har enastående mekanisk styrka och klarhet. Dessa mångsidiga polykarbonatrör kan användas i både kylda och icke kylda centrifuger.
Features:
  • Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval
  • Excellent clarity for viewing tube contents
  • For use up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges. Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper function
  • Molded-in graduations last the life of the tube
  • Autoclavable/graduated/transparent; autoclaving repeatedly will shorten the life of polycarbonate tubes
Ordering Information:
Supplied without closure; friction fit closures available. For 15mL use DS3111-0017; for 50mL use DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polykarbonat
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Konisk
Längd (metrisk) 134,1 mm
Bottenform Konisk
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 28,7 mm
Examen Molded-in
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 6000 x g