Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical Bottom Centrifuge Tubes
Beskrivning
Utför helcellseparationer med hjälp av dessa PC-centrifugrör med konisk botten, som har enastående mekanisk styrka och klarhet.
Utför helcellseparationer med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical Bottom Centrifuge Tubes, som har enastående mekanisk styrka och klarhet. Dessa mångsidiga polykarbonatrör kan användas i både kylda och icke kylda centrifuger.
Features:
- Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval
- Excellent clarity for viewing tube contents
- For use up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges. Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper function
- Molded-in graduations last the life of the tube
- Autoclavable/graduated/transparent; autoclaving repeatedly will shorten the life of polycarbonate tubes
Ordering Information:
Supplied without closure; friction fit closures available. For 15mL use DS3111-0017; for 50mL use DS3111-0029.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 120,1 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Skrivområde | Nej |
| Visa mer |