Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical Bottom Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526049
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Längd (metrisk):
120,1 mm
134,1 mm
Diameter (metrisk):
17 mm
28,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10098690
Brand: Thermo Scientific™ 31050015
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utför helcellseparationer med hjälp av dessa PC-centrifugrör med konisk botten, som har enastående mekanisk styrka och klarhet.
Utför helcellseparationer med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical Bottom Centrifuge Tubes, som har enastående mekanisk styrka och klarhet. Dessa mångsidiga polykarbonatrör kan användas i både kylda och icke kylda centrifuger.
Features:
  • Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval
  • Excellent clarity for viewing tube contents
  • For use up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges. Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper function
  • Molded-in graduations last the life of the tube
  • Autoclavable/graduated/transparent; autoclaving repeatedly will shorten the life of polycarbonate tubes
Ordering Information:
Supplied without closure; friction fit closures available. For 15mL use DS3111-0017; for 50mL use DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polykarbonat
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Konisk
Längd (metrisk) 120,1 mm
Bottenform Konisk
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Examen Molded-in
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 6000 x g