Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumflaskor med crimpfinish: icke-sterila, krympförpackade moduler
Beskrivning
Skydda mot läckage, brott och kontaminering. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och lock.
- PETG
- Icke-cytotoxisk
- Ickepyrogena
- Förpackad i brickfria krympplastmoduler
- Icke steril
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Proppar och kepsar ingår ej.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Serumflaskor |
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | PETG |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| nr per ärende | 1260 |
| Antal per förpackning | 252 |
| Volym (engelska) | 1/3 oz. |
| Visa mer |