Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumflaskor med kontinuerlig gänga: icke-sterila, krymplindade moduler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10282853
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Paket med 1656
Paket med 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10282853 5 ml Paket med 1656
10513765 10 ml Paket med 1260
10406663 20 ml Paket med 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10282853 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3220320005
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och kontaminering genom att använda PETG icke-sterila serumflaskor med kontinuerliga gängförslutningar.
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene Icke-sterila serumflaskor. Lättare än glas. Använd med fodrade kontinuerliga gängförslutningar (säljs separat).
Funktioner
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Ickepyrogena
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Icke steril
  • Läcksäker† med Nalgene fodrade stängningar med kontinuerliga gängor (säljs separat)
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Beställ förslutningar separat (kat. nr. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material PETG
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 5 ml
nr per ärende 1656
Antal per förpackning 276
Volym (engelska) 1/6 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 5 mL
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Kvantitet 276 Pk. , 1656 fall
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Fodrad kontinuerlig trådförslutning
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Höjd (metrisk) 44 mm
Produkttyp Serumflaska