Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumflaskor med kontinuerlig gänga: icke-sterila, krymplindade moduler
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526622
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Paket med 1656
Paket med 612
Produktkod. 10282853
Brand: Thermo Scientific™ 3220320005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och kontaminering genom att använda PETG icke-sterila serumflaskor med kontinuerliga gängförslutningar.
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene Icke-sterila serumflaskor. Lättare än glas. Använd med fodrade kontinuerliga gängförslutningar (säljs separat).
Funktioner
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Ickepyrogena
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Icke steril
  • Läcksäker† med Nalgene fodrade stängningar med kontinuerliga gängor (säljs separat)
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Beställ förslutningar separat (kat. nr. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material PETG
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 5 mL
nr per ärende 1656
Antal per förpackning 276
Volym (engelska) 1/6 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 5 mL
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Höjd (metrisk) 44 mm
Kvantitet 276 Pk. , 1656 fall
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Typ Serumflaska
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Fodrad kontinuerlig trådförslutning