Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serumflaskor med kontinuerlig gänga: Sterila, krymplindade moduler
BIOPHARMA
Produktkod. 10455123
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Paket med 1656
Paket med 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10455123 5 ml Paket med 1656
10740005 10 ml Paket med 1260
10600334 20 ml Paket med 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10455123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10505.00 SEK
    9612.22 SEK / Paket med 1656
    Save 892.78 SEK
    8% Av
I lager
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med dessa PETG-serumflaskor. De är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med fodrade gängade förslutningar (säljs separat).
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene PETG serumflaskor. Dessa serumflaskor är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med fodrade förslutningar med kontinuerliga gängor (säljs separat).
Funktioner
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Ickepyrogena
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Läcksäker† med Nalgene fodrade stängningar med kontinuerliga gängor (kat. nr. 342158)
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Beställ förslutningar separat (kat. nr. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material PETG
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 5 ml
nr per ärende 1656
Antal per förpackning 276
Volym (engelska) 1/6 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 5 mL
Förslutningstyp Fodrad gängad stängning (säljs separat)
Kvantitet 1656 Mål, 276 Pk.
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Fodrad kontinuerlig trådförslutning
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Höjd (metrisk) 44 mm
Produkttyp Serumflaska