Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serumflaskor med kontinuerlig gänga: Sterila, krymplindade moduler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10740005
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Paket med 1656
Paket med 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10740005 10 ml Paket med 1260
10455123 5 ml Paket med 1656
10600334 20 ml Paket med 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10740005 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420320010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med dessa PETG-serumflaskor. De är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med fodrade gängade förslutningar (säljs separat).
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene PETG serumflaskor. Dessa serumflaskor är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med fodrade förslutningar med kontinuerliga gängor (säljs separat).
Funktioner
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Ickepyrogena
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Läcksäker† med Nalgene fodrade stängningar med kontinuerliga gängor (kat. nr. 342158)
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Beställ förslutningar separat (kat. nr. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material PETG
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 10 ml
nr per ärende 1260
Antal per förpackning 252
Volym (engelska) 1/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 10 mL
Förslutningstyp Fodrad gängad stängning (säljs separat)
Kvantitet 1260 Lådor, 252 Pk.
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Fodrad kontinuerlig trådförslutning
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Höjd (metrisk) 54 mm
Produkttyp Serumflaska