Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG serumflaskor; med Crimp Finish: Sterila, krymplindade moduler
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10202863
Volym (metrisk):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Paket med 1932
Paket med 3451
Paket med 612
Produktkod. 10202863
Brand: Thermo Scientific™ 3420300010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och kontaminering genom att använda PETG-serumflaskor med crimpfinish. Dessa flaskor är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och kapsyler.
Skydda mot läckage, brott och kontaminering. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och lock.
Funktioner
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Ickepyrogena
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril till 10 -6 SAL
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Proppar och kepsar ingår ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material PETG
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 10 mL
nr per ärende 1260
Antal per förpackning 252
Volym (engelska) 1/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 10 mL
Förslutningstyp Proppar och kepsar (ingår ej)
Höjd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 1260 Lådor, 252 Pk.
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Typ Serumflaska
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) Propp, Cap