Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG serumflaskor; med Crimp Finish: Sterila, krymplindade moduler
Beskrivning
Skydda mot läckage, brott och kontaminering. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och lock.
Funktioner
- PETG
- Icke-cytotoxisk
- Ickepyrogena
- Förpackad i brickfria krympplastmoduler
- USP VI-kompatibel
- Steril till 10 -6 SAL
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Proppar och kepsar ingår ej.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Serumflaskor |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | PETG |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 3 ml |
| nr per ärende | 3451 |
| Antal per förpackning | 493 |
| Volym (engelska) | 1/10 oz. |
| Visa mer |