Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG serumflaskor; med Crimp Finish: Sterila, krymplindade moduler
BIOPHARMA
Produktkod. 10632824
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Paket med 1932
Paket med 3451
Paket med 612
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10632824 20 ml 20 mm Paket med 612
10282473 3 ml 13 mm Paket med 3451
10292853 5 ml 20 mm Paket med 1932
10202863 10 ml 20 mm Paket med 1260
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10632824 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420300020
I lager
Skydda mot läckage, brott och kontaminering genom att använda PETG-serumflaskor med crimpfinish. Dessa flaskor är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och kapsyler.
Skydda mot läckage, brott och kontaminering. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials är lättare i vikt än glas och är gjorda för användning med proppar och lock.
Funktioner
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Ickepyrogena
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril till 10 -6 SAL
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Proppar och kepsar ingår ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Material PETG
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 20 ml
nr per ärende 612
Antal per förpackning 153
Volym (engelska) 2/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Förslutningstyp Proppar och kepsar (ingår ej)
Kvantitet 612 Lådor, 153 Pk.
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) Propp, Cap
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Höjd (metrisk) 58 mm
Produkttyp Serumflaska