Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diskställ för Petri och Bioassay
Produktkod. 11349634
Change view
Håller:
Petriskålar
För användning med (utrustning):
2,36 tum (60 mm) skål
3,93 tum (100 mm) skål
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller För användning med (utrustning) Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
11349634 Petriskålar 3,93 tum (100 mm) skål Autoklaveringsbar Paket med 2
12704378 Petriskålar 2,36 tum (60 mm) skål Får inte autoklaveras Paket med 2
15292529 Petriskålar 3,93 tum (100 mm) skål Får inte autoklaveras Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349634 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59200060
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkra glas- och plastskålar för säker transport med dessa petri- och bioassayskålar.
Säkra glas- och plastfat för säker transport med Nalgene™ Diskställ för Petri och Bioassay. Dessa genomskinliga ställ kräver endast enkel montering och tillåter synlighet från sidan för odlingskontroller under inkubation.
  • Genomskinliga ställ tillåter synlighet från sidan för odlingskontroller under inkubation
  • Enkel montering krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Petriskålar
Material Polykarbonat
För användning med (utrustning) 3,93 tum (100 mm) skål
nr per ärende 2
Antal per förpackning 1
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm