Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diskställ för Petri och Bioassay
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12704378
Håller:
Petriskålar
För användning med (utrustning):
2,36 tum (60 mm) skål
3,93 tum (100 mm) skål
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 12704378
Brand: Thermo Scientific™ 59210060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra glas- och plastskålar för säker transport med dessa petri- och bioassayskålar.
Säkra glas- och plastfat för säker transport med Nalgene™ Diskställ för Petri och Bioassay. Dessa genomskinliga ställ kräver endast enkel montering och tillåter synlighet från sidan för odlingskontroller under inkubation.
  • Genomskinliga ställ tillåter synlighet från sidan för odlingskontroller under inkubation
  • Enkel montering krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Petriskålställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Petriskålar
Material Akryl
För användning med (utrustning) 2,36 tum (60 mm) skål
nr per ärende 2
Antal per förpackning 1
Diameter (metrisk) Inre 60 mm