Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graderade plastbägare med handtag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10480333
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Ej för användning på kokplattor.
Produktkod. 10480333
Brand: Thermo Scientific™ DS15111000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för användning på kokplattor.
Utför applikationer med hög renhet som använder starka oxidationsmedel, syror, kolväten och ketoner med dessa PFA-graderade bägare med handtag.
Utför applikationer med hög renhet som använder starka oxidationsmedel, syror, kolväten och ketoner med Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graderade bägare med handtag. Dessa bägare har extraordinär kemisk resistens. PFA är non-stick , vilket gör bägaren lätt att rengöra och motståndskraftig mot föroreningar.
  • Tål exponering för extrema temperaturer från -270° till +250 °C
  • Styv och genomskinlig, vilket möjliggör enkel och konsekvent visning av vätskenivåer
  • Ingjuten gradering i båda oz. och ml försvinner inte vid kontinuerlig användning eller tvättar
  • Utmärkt kemisk beständighet mot starka ozidiseringsmedel, syror, kolväten och ketoner gör dessa bägare användbara för ett brett spektrum av applikationer med hög renhet
  • Ingjutet rektangulärt handtag för enkel, säker hantering och upphällning
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturligt genomskinligt
Beskrivning Bägare med handtag PFA 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PFA
Kvantitet 1/Pk.; 1/Cs.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Gjuten Dual Scale
Stil Hanteras