Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graderade plastbägare med handtag
Beskrivning
Utför applikationer med hög renhet som använder starka oxidationsmedel, syror, kolväten och ketoner med Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graderade bägare med handtag. Dessa bägare har extraordinär kemisk resistens. PFA är non-stick , vilket gör bägaren lätt att rengöra och motståndskraftig mot föroreningar.
- Tål exponering för extrema temperaturer från -270° till +250 °C
- Styv och genomskinlig, vilket möjliggör enkel och konsekvent visning av vätskenivåer
- Ingjuten gradering i båda oz. och ml försvinner inte vid kontinuerlig användning eller tvättar
- Utmärkt kemisk beständighet mot starka ozidiseringsmedel, syror, kolväten och ketoner gör dessa bägare användbara för ett brett spektrum av applikationer med hög renhet
- Ingjutet rektangulärt handtag för enkel, säker hantering och upphällning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturligt genomskinligt |
| Beskrivning | Bägare med handtag PFA 3000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | PFA |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| skala | Gjuten Dual Scale |
| Stil | Hanteras |