Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar
Beskrivning
Säkerställ tillförlitliga och exakta vätskeöverföringar varje gång med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
- Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
- Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läcka ut i transporterad vätska
- Låg bindningsyta minimerar absorptionen av proteiner och livsmedel
- Autoklaverbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
- Durometerhårdhet: Shore A, 50
- Möter FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24:e upplagan; och 3A sanitära standarder
Beställningsinformation
Dubbelpåsad i fall av 25″ (7,6 m)
Anmärkning:
Ej avsedd för invasiv användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Slangstorlek | Nr 16 |
| Färg | Genomskinligt |
| Hårdhet | 50 (Shore A) |
| Flexibilitet | 4 x OD-böjradie |
| Produkttyp | Flexibel slang |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.