Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang för peristaltiska pumpar
Produktkod. 31337385
Change view
Slangstorlek:
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 25
Nr 73
Förpackningsstorlek:
7.6m
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
31337385 Nr 25 -
17425962 Nr 15 -
15102408 Nr 16 7.6m
15646398 Nr 17 Paket med 25
15656398 Nr 73 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31337385 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 86003025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 SEK
    1482.39 SEK / 7.62m
    Save 122.61 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Säkerställ konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar. Denna hållbara slang med hög renhet är idealisk för tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
Säkerställ tillförlitliga och exakta vätskeöverföringar varje gång med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinahärdad silikonslang. Denna flexibla, hållbara genomskinliga slang med hög renhet är designad för en mängd olika överföringstillämpningar, inklusive tillverkning av läkemedel, laboratorier och bioprocesser.
  • Smaklös, luktfri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk
  • Innehåller inga ftalatmjukgörare eller peroxider som kan läckas ut i transporterad vätska
  • Låg bindningsyta minimerar absorptionen av proteiner och livsmedelsprodukter
  • Autoklavbar; kan också steriliseras med gammastrålning, EtO och kemiska procedurer
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
  • Möter FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klass VI, 24:e upplagan; och 3A sanitära standarder
Beställningsinformation
Dubbelpåsad i fall med 25″ (7,6 m)
Anmärkning:
Inte avsedd för invasiv användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter USP <87 > Cytotoxicitet (Agar-diffusion och MEM-elutionsmetoder); USP <88 > Klass VI; USP <661 >Fysikokemiska tester; ISO10993-3 Bakteriell – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysdirektkontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer för sluten a
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/16 tum
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Slangstorlek Nr 25
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet 4 x OD-böjradie
Produkttyp Flexibel slang
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.